化驗
97%
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter