文件
616176
Sigma-Aldrich
2-脱氧腺苷-核糖-5,5-d2 一水合物
97 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10D2H13N5O4
CAS號碼:
分子量::
271.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1/i2D2;
InChI 密鑰
WZJWHIMNXWKNTO-SUJLILKXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3