重要文件
615757
Sigma-Aldrich
皮考林酸-d4
98 atom % D
同義詞:
2-吡啶甲酸-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D4HNO2
CAS號碼:
分子量::
127.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
139-142 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
SIOXPEMLGUPBBT-RHQRLBAQSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)