重要文件
615668
Sigma-Aldrich
丁呋洛尔-叔丁基-d9 盐酸盐
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16D9H14NO2·HCl
CAS號碼:
分子量::
306.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
質量偏移
M+9
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
InChI 密鑰
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)