文件
614815
Sigma-Aldrich
1-溴丙烷-1,1,2,2-d4
98 atom % D
同義詞:
正丙基溴-1,1,2,2-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CD2CD2Br
分子量::
127.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
InChI 密鑰
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22.00 °C - closed cup