文件
614769
Sigma-Aldrich
1-溴丙烷-3,3,3-d3
99 atom % D
同義詞:
正丙基溴-3,3,3-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CH2CH2Br
CAS號碼:
分子量::
126.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C