文件
613738
Sigma-Aldrich
2-甲基-2,4-戊-d12-二醇
98 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CD3)2C(OH)CD2CD(OH)CD3
分子量::
130.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
197 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+12
SMILES 字串
OC(C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D
InChI 密鑰
SVTBMSDMJJWYQN-WWKUACGSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter