文件
613657
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基吡啶-二甲基-d6
98 atom % D
同義詞:
2,6-二甲基-d6-吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7D6H3N
CAS號碼:
分子量::
113.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
143-145 °C
密度
0.971 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup