品質等級
成份
DSS, 0.1%
water, 25%
濃度
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
形式
single component solution
SMILES 字串
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
Gradient shimming
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Each pack contains 10 tubes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3