文件
612502
Supelco
1,2-二氯苯 溶液
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4Cl2
CAS號碼:
分子量::
147.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
3 mm × 8 in.
格式
single component solution
SMILES 字串
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI 密鑰
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
1H resolution
數量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F
閃點(°C)
-19 °C