Key Documents
609986
Sigma-Aldrich
氧化硼-18O3
95 atom % 18O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
B218O3
分子量::
75.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
品質等級
形狀
solid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
InChI 密鑰
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)