文件
606472
Sigma-Aldrich
对羟基苯甲酸-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO13C6H413CO2H
CAS號碼:
分子量::
145.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
214-215 °C (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1