重要文件
606359
Sigma-Aldrich
1,2,3-三氯丙烷-13C3
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl13CH213CHCl13CH2Cl
分子量::
150.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
156 °C (lit.)
mp
-14 °C (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)