Key Documents
604577
Sigma-Aldrich
N-乙基哌嗪-2,3-13C2
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C4H14N2
分子量::
116.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCN1CCN[13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i3+1,5+1
InChI 密鑰
WGCYRFWNGRMRJA-ZIEKVONGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)