文件
602973
Sigma-Aldrich
水-17O
30-34.9 atom % 17O
同義詞:
17O Labeled water
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H217O
CAS號碼:
分子量::
19.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50202301
PubChem物質ID:
同位素純度
30-34.9 atom % 17O
分子量
18.32 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.