重要文件
59816
Sigma-Aldrich
4-异硫氰基苯甲酸叔丁酯
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
4-(叔丁氧羰基)苯基异硫氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13NO2S
CAS號碼:
分子量::
235.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)13-8-16/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
LXVVKZRNRVNESX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)