重要文件
598046
Sigma-Aldrich
吡啶-2,4-二腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3N3
CAS號碼:
分子量::
129.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES 字串
N#Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-1-2-10-7(3-6)5-9/h1-3H
InChI 密鑰
HLAGQMFURMNTLW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)