重要文件
597511
Sigma-Aldrich
4-丁氧基-3,5-二甲基苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
222.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
193-198 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)