Key Documents
597104
Sigma-Aldrich
2-氨基-15N-4,6-二甲氧基嘧啶-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
同義詞:
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H915N3O2
CAS號碼:
分子量::
158.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
94-96 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)