重要文件
596981
Sigma-Aldrich
1-氨基-1-环丁烷甲酸乙酯 单盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
179.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
SMILES 字串
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)