重要文件
596841
Sigma-Aldrich
3-溴-2-丁氧基-5-甲基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
286.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
63-68 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)