文件
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-溴苯基)噻吩
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7BrS
CAS號碼:
分子量::
239.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChI 密鑰
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3