文件
596124
Sigma-Aldrich
4-三甲基硅氧基-2-丁炔酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
200.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C