重要文件
595772
Sigma-Aldrich
苯并-13C6-噁唑
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6CH5NO
CAS號碼:
分子量::
125.08
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
質量偏移
M+10
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
InChI 密鑰
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)