mp
188-193 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
InChI 密鑰
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3