文件
595438
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)丙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
229.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
133-136 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3