重要文件
59523
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
≥97.0%
同義詞:
Nα-Fmoc-Nγ-三苯甲基-L-谷氨酰胺五氟苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H33F5N2O5
CAS號碼:
分子量::
776.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
InChI 密鑰
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)