重要文件
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H20INO
CAS號碼:
分子量::
345.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES 字串
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)