重要文件
593966
Sigma-Aldrich
4-溴-2,3,5,6-四氟苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2BBrF4O2
CAS號碼:
分子量::
272.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h13-14H
InChI 密鑰
WFADCDXWIFNRJC-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)