重要文件
593907
Sigma-Aldrich
2-甲苯基异腈
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4NC
CAS號碼:
分子量::
117.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1[N+]#[C-]
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)