重要文件
593621
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氟苯硼酸
同義詞:
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(F)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
218.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
144-149 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)