重要文件
593427
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NO
CAS號碼:
分子量::
109.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma Kirkman-Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(39), 13693-13703 (2020-10-01)
A family of pyrazine-bridged, linear chain complexes of Cu(ii) of the formula [CuL2(H2O)2(pz)](ClO4)2 [pz = pyrazine; L = n-methyl-2(1H)-pyridone, n = 3 (1), 5 (2), and 6 (3)] has been prepared. Single-crystal X-ray diffraction shows six-coordinate, pyrazine-bridged chains with trans-pairs