化驗
98%
形狀
solid
mp
97.2-99.3 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
應用
合成 PPV 类发光聚合物的前体。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges