重要文件
592641
Sigma-Aldrich
1-(三乙氧基甲硅烷基)-2-戊烯
predominantly cis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
232.39
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.4170 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)