重要文件
59262
Sigma-Aldrich
2-甲氧基丙烯
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
同義詞:
甲基异丙烯基醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)OCH3
CAS號碼:
分子量::
72.11
Beilstein:
1734635
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
蒸汽壓力
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
374 °F
包含
potassium carbonate as stabilizer
雜質
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
InChI 密鑰
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
用于糖类的动力学丙酮化作用的试剂
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-20.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase