重要文件
592420
Sigma-Aldrich
(三乙氧基甲硅烷基)环己烷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)3SiC6H11
CAS號碼:
分子量::
246.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)