重要文件
591491
Sigma-Aldrich
硬脂酸-2-13C
99 atom % 13C
同義詞:
十八烷酸-2-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)1513CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
285.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)