重要文件
591130
Sigma-Aldrich
3-甲氧羰基苯硼酸
同義詞:
3-甲酸甲酯苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O2CC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
179.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
205-208 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI 密鑰
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
  • Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
  • Trifluoromethylation
  • Cyanation
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)