Key Documents
590568
Sigma-Aldrich
四(二甲基氨基)硅烷
electronic grade, 99.9999%
同義詞:
八甲基硅烷四胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2N]4Si
CAS號碼:
分子量::
204.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
electronic grade
化驗
99.9999%
bp
196 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
InChI 密鑰
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)