文件
590177
Sigma-Aldrich
1-乙炔基-3,5-二氟苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3C≡CH
CAS號碼:
分子量::
138.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
InChI 密鑰
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup