重要文件
589942
Sigma-Aldrich
四丙基溴化铵-15N
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
CAS號碼:
分子量::
267.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
InChI 密鑰
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)