文件
589454
Sigma-Aldrich
光气-13C 溶液
1.0 M in toluene, 99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13COCl2
CAS號碼:
分子量::
99.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
1.0 M in toluene
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI 密鑰
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter