文件
589284
Sigma-Aldrich
1-[(三甲基硅基)甲基]苯并三唑
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N3Si
CAS號碼:
分子量::
205.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H15N3Si/c1-14(2,3)8-13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI 密鑰
VRGRHLJMRVGQCS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Alkylation reactions
  • Preparation of inhibitor of p53-MDM2 complex formation
  • Used as a one-carbon synthon for one-carbon homologation of carboxylic acids
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3