重要文件
588962
Sigma-Aldrich
硅胶负载 4,6-二氯-1,3,5-三嗪
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
同義詞:
硅胶负载三聚氰酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
標籤範圍
0.5-1.0 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)