About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H6ClNO
CAS號碼:
分子量::
203.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H6ClNO/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-6H
InChI 密鑰
JTGMARZVNVXBRE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges