重要文件
587923
Sigma-Aldrich
-二甲苯-3,4,5,6-d4(苯基-3,4,5,6-d4)
98 atom % D, 99% (CP)
同義詞:
1,2-二甲苯-3,4,5,6-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D4(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
110.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c(C)c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
CTQNGGLPUBDAKN-LNFUJOGGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)