Key Documents
587435
Sigma-Aldrich
磷酸镨(III)
≥99.99% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
O4PPr
CAS號碼:
分子量::
235.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES 字串
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChI 密鑰
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)