Key Documents
587389
Sigma-Aldrich
钼酸银
technical grade
同義詞:
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ag2MoO4
CAS號碼:
分子量::
375.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
technical grade
形狀
powder
solid
mp
483 °C
密度
6.18 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI 密鑰
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)