化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-14-12-18(13-15-28)29(16-24(30)31)26(33)34-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23H,12-17H2,1-3H3,(H,30,31)
InChI 密鑰
VDSAYWOINWZBBH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3