Key Documents
586501
Sigma-Aldrich
6-氟-4-羟基-2-甲基喹啉
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8FNO
CAS號碼:
分子量::
177.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
273-277 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)c2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FNO/c1-6-4-10(13)8-5-7(11)2-3-9(8)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)